Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61754.14EA 625 DKK
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143,18 g/mol
Kogepunkt: 85…90 °C
Massefylde: 1,06
Flammepunkt: 89 °C (192 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190578
CAS-nummer: 2971-79-1