5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB2796-1GEA 501 DKK
TCIAB2796-1G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formel: C₆H₆BrNO
Molekylvægt: 188,02 g/mol
MDL Number: MFCD03427653
CAS-nummer: 54923-31-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C