2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33783.03EA
672
DKK
H33783.03
H33783.06
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molekylvægt: 204,15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18399706 CAS-nummer: 195622-40-3 |