2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33050.06EA 2720 DKK
H33050.06 H33050.03
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368717
CAS-nummer: 886763-07-1