1,2-Diphenoxyethane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD0866-5GEA 288 DKK
TCIAD0866-5G
1,2-Diphenoxyethane ≥99.0% (by GC)
1,2-Diphenoxyethane
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molekylvægt: 214,26 g/mol
Kogepunkt: 185°C
MDL Number: MFCD00003039
CAS-nummer: 104-66-5
EINECS: 203-224-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/67/28975967.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C