1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAA2241-25GEA 1130 DKK
TCIAA2241-25G TCIAA2241-5G
1-Aminopiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminopiperidine
Formel: C₅H₁₂N₂
Molekylvægt: 100,16
Kogepunkt: 146°C
Flammepunkt: 36°C
MDL Number: MFCD00006489
CAS-nummer: 2213-43-6
EINECS: 218-666-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/20/28930420.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %