Diethoxymethylsilane 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10153.06EA
494
DKK
A10153.06
A10153.18
A10153.09
Diethoxymethylsilane 96%
Diethoxymethylsilane
Formel:
C₅H₁₄O₂Si Molekylvægt: 134,25 g/mol Kogepunkt: 94…95 °C Massefylde: 0,840 Flammepunkt: 10 °C (50 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00026749 CAS-nummer: 2031-62-1 EINECS: 217-982-3 ADR: 3,II |