6-Nitropicolinic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H35766.03EA 3880 DKK
H35766.03 H35766.MD
6-Nitropicolinic acid ≥97%
6-Nitropicolinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molekylvægt: 168,11 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114205
CAS-nummer: 26893-68-5