6-Amino-2-methylquinoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13967.MDEA
339
DKK
A13967.MD
A13967.06
A13967.03
A13967.01
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molekylvægt: 158,20 g/mol Smeltepunkt: 189…191 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052600 CAS-nummer: 65079-19-8 EINECS: 000-000-0 |