2-Cyclohexylphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAC0732-25GEA 1380 DKK
TCIAC0732-25G TCIAC0732-5G
2-Cyclohexylphenol ≥97.0% (by GC)
2-Cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₆O
Kogepunkt: 284°C
MDL Number: MFCD00019335
CAS-nummer: 119-42-6
EINECS: 204-322-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/76/28937776.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C