1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD2780-5MLEA 1130 DKK
TCIAD2780-5ML TCIAD2780-25ML
1,4-Dipropylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,4-Dipropylbenzene
Formel: C₁₂H₁₈
Molekylvægt: 162,2713 g/mol
Kogepunkt: 221°C
MDL Number: MFCD03844789
CAS-nummer: 4815-57-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/24/28979924.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %