4-Butylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3888-25GEA 304 DKK
TCIAB3888-25G TCIAB3888-5G
4-Butylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₈
Molekylvægt: 210,32 g/mol
Kogepunkt: 129°C
Smeltepunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00100665
CAS-nummer: 37909-95-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/07/28935207.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %