2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32800.MDEA
328
DKK
H32800.MD
H32800.03
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol 96%
2-(3,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₇F₃O Molekylvægt: 176,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660355 CAS-nummer: 886761-77-9 |