N,N-Dioctylaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26644.03EA 675 DKK
H26644.03 H26644.06
N,N-Dioctylaniline ≥98%
N,N-Dioctylaniline
Formel: C₂₂H₃₉N
Molekylvægt: 317,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155305
CAS-nummer: 3007-75-8