N,N-Diisopropylaniline ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55471.03EA
713
DKK
H55471.03
H55471.06
N,N-Diisopropylaniline ≥97%
N,N-Diisopropylaniline
Formel:
C₁₂H₁₉N Molekylvægt: 177,29 g/mol Kogepunkt: 95…96 °C (11 mmHg) Massefylde: 0,91 Flammepunkt: 84 °C (183 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00048277 CAS-nummer: 4107-98-6 |