3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61238.03EA 1740 DKK
H61238.03
3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190,01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779529
CAS-nummer: 134168-97-1
ADR: 6.1,III