Ammonium perfluorooctanoate
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15987152EA 2430 DKK
EHERC15987152
Ammonium perfluorooctanoate
Ammonium perfluorooctanoate
Formel: C₈H₄F₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00042599
CAS-nummer: 3825-26-1
EINECS: 223-320-4