11H-Perfluoroundecanoic acid ≥95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16759.14EA 2540 DKK
L16759.14
11H-Perfluoroundecanoic acid ≥95%
11H-Perfluoroundecanoic acid
Formel: C₁₁H₂F₂₀O₂
Molekylvægt: 546,11 g/mol
Smeltepunkt: 102…104 °C
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042431
CAS-nummer: 1765-48-6
EINECS: 217-184-5
ADR: 8,II