Isopentyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22313.22EA 2070 DKK
B22313.22 B22313.06 B22313.14
Isopentyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Isopentyl-3-(methylthio)propionate
Formel: C₉H₁₈O₂S
Kogepunkt: 222 °C
Massefylde: 0,976
Flammepunkt: 115 °C (239 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053101
CAS-nummer: 93762-35-7
EINECS: 297-748-5