Eriochrome blue black B
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J63396.36EA
854
DKK
J63396.36
J63396.22
Eriochrome blue black B
Eriochrome blue black B
Formel:
C₂₀H₁₃N₂NaO₅S Molekylvægt: 416,39 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003934 CAS-nummer: 3564-14-5 EINECS: 222-639-6 |