m-Xylylenediamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO141021000EA 340 DKK
ACRO141021000 ACRO141020050 ACRO141025000
m-Xylylenediamine 99%
m-Xylylenediamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Molekylvægt: 136,1943 g/mol
Kogepunkt: 265 °C (745 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008119
CAS-nummer: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %