4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
46106-100MGEA 401 DKK
46106-100MG
4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Supelco®
4,4'-Methylenedi-o-toluidine
Formel: C₁₅H₁₈N₂
Molekylvægt: 226,3200 g/mol
MDL Number: MFCD00126963
CAS-nummer: 838-88-0
EINECS: 212-658-8