Benzhydrylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO304321000EA 1650 DKK
ACRO304321000 ACRO304320250
Benzhydrylamine 97%
Benzhydrylamine
Formel: C₁₃H₁₃N
Molekylvægt: 183,25 g/mol
Kogepunkt: 295 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008059
CAS-nummer: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %