5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34292.03EA 2240 DKK
H34292.03 H34292.MD
5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
5-Fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
Molekylvægt: 122,10 g/mol
Smeltepunkt: 50…54 °C
MDL Number: MFCD09027295
CAS-nummer: 696-42-4