3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H62977.06EA
11050
DKK
H62977.06
H62977.03
H62977.MD
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrFO Molekylvægt: 217,04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11847746 CAS-nummer: 105515-20-6 |