2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H62361.MDEA
1040
DKK
H62361.MD
H62361.06
H62361.03
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆BrFO Molekylvægt: 217,04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13193629 CAS-nummer: 928715-37-1 |