tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB1196-250MLEA 2150 DKK
TCIAB1196-250ML TCIAB1196-25ML
tert-Butylacetyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butylacetyl chloride
Formel: C₆H₁₁ClO
Molekylvægt: 134,61 g/mol
Kogepunkt: 132°C
Flammepunkt: 21°C
MDL Number: MFCD00000737
CAS-nummer: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/32/28933032.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %