2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22599.06EA 502 DKK
B22599.06 B22599.14 B22599.22
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
2-Methylbutyryl chloride
Formel: C₅H₉ClO
Molekylvægt: 120,58
Kogepunkt: 116…117 °C
Massefylde: 0,98
Flammepunkt: 20 °C (68 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041726
CAS-nummer: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
ADR: 3,II