5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50135.06EA 7480 DKK
H50135.06 H50135.03
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆INO
Molekylvægt: 235,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781180
CAS-nummer: 13472-61-2