2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24938.18EA 2540 DKK
B24938.18 B24938.09
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128847
CAS-nummer: 938-96-5
EINECS: 213-352-7