Octyltin trichloride
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15715000EA 1190 DKK
EHERC15715000
Octyltin trichloride
Octyltin trichloride
Formel: C₈H₁₇Cl₃Sn
CAS-nummer: 3091-25-6
EINECS: 221-435-4