10-Hydroxydecanoic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60743.03EA 1320 DKK
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formel: C₁₀H₂₀O₃
Molekylvægt: 188,26 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010510
CAS-nummer: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1