4-Methyloctanoic acid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-methylcaprylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16104.0025EA 2770 DKK
8.16104.0025
4-Methyloctanoic acid til syntese, Sigma-Aldrich®
4-Methyloctanoic acid
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekylvægt: 158,24
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051938
CAS-nummer: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 292 - 293 °C
Flash Point 99 °C
Density 0.904 - 0.914 g/cm3 (20 °C)