4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22220.88EA 431 DKK
B22220.88 B22220.09
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molekylvægt: 172,27 g/mol
Kogepunkt: 142…143 °C (10 mmHg)
Massefylde: 0,908
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00506494
CAS-nummer: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5