1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11480.30EA
4580
DKK
A11480.30
A11480.18
A11480.09
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Formel:
C₈H₁₅NO Molekylvægt: 141,22 g/mol Kogepunkt: 100…101 °C (27 mmHg) Massefylde: 0,950 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00038035 CAS-nummer: 5355-68-0 EINECS: 226-339-6 |