10-Bromodecanoic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60292.06EA 693 DKK
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉BrO₂
Molekylvægt: 251,16 g/mol
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014388
CAS-nummer: 50530-12-6