4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H52481.MDEA 1350 DKK
H52481.MD H52481.03
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₃BFNO₃
Molekylvægt: 237,04
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235050
CAS-nummer: 874219-31-5