5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L18523.MDEA 350 DKK
L18523.MD L18523.03
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
Molekylvægt: 152,97 g/mol
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094029
CAS-nummer: 305832-67-1