2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H55981.06EA
2630
DKK
H55981.06
H55981.03
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formel:
C₇H₆BrNO Molekylvægt: 200,03 g/mol Smeltepunkt: 51…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS-nummer: 49669-13-8 |