Calmagite
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21482.22EA 4780 DKK
B21482.22 B21482.14 B21482.06
Calmagite
Calmagite
Formel: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Molekylvægt: 358,37 g/mol
Smeltepunkt: >330 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011656
CAS-nummer: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0