1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20259.09EA 2480 DKK
B20259.09 B20259.03
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Molekylvægt: 410,16 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042091
CAS-nummer: 1992-15-0