3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L18180.03EA 1040 DKK
L18180.03 L18180.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Formel: C₈H₆F₆N₂
Molekylvægt: 244,14 g/mol
Smeltepunkt: 44…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631430
CAS-nummer: 367-65-7
ADR: 6.1,III