N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27819.03EA 411 DKK
H27819.03 H27819.06
N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Formel: C₁₇H₁₉NO₃
Molekylvægt: 285,3 g/mol
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191193
CAS-nummer: 58917-85-4