4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15087500EA 758 DKK
EHERC15087500
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Formel: C₁₃H₁₂Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00047829
CAS-nummer: 101-14-4
EINECS: 202-918-9