N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20996.14EA 3120 DKK
B20996.14 B20996.06
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 97%
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Molekylvægt: 211,26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798597
CAS-nummer: 58780-82-8