Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO330840100EA 770 DKK
ACRO330840100
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 45…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009984
CAS-nummer: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥97.5 %