4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B21467.03EA 616 DKK
B21467.03 B21467.06
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid ≥80%, tech.
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulphonic acid
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₈S₂
Molekylvægt: 400,38 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035915
CAS-nummer: 119-72-2
EINECS: 204-346-5