3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B24154.22EA
635
DKK
B24154.22
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate ≥97%
3-Sulphobenzoic acid disodium salt monohydrate
Formel:
C₇H₄Na₂O₅S·1H₂O Molekylvægt: 264,17 g/mol (246,15 anhy) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149379 CAS-nummer: 14995-40-5 EINECS: 239-081-4 |