2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B23381.22EA
1430
DKK
B23381.22
B23381.14
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Formel:
C₇H₆O₅S·H₂O Molekylvægt: 202,19 g/mol (anhy) Smeltepunkt: ∼ 68…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149534 CAS-nummer: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |