4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60328.14EA 4060 DKK
H60328.14 H60328.06
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formel: C₁₈H₁₄BrN
Molekylvægt: 324,21 g/mol
Smeltepunkt: 108…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01851266
CAS-nummer: 36809-26-4